Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzyle bromure 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl Bromide
PC4376G-1G PC4376G-5G PC4376G-25G
APOSPC4376G-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4376G-1G APOSPC4376G-5G APOSPC4376G-25G
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzyle bromure 97%
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Point d'ébullition: 197
Point de fusion: 22
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061174
Numéro CAS: 220239-69-0
ONU: 1760
ADR: 8 III