Imprimer
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4376F-25G PC4376F-5G PC4376F-100G
APOSPC4376F-25GEA 217 EUR
APOSPC4376F-25G APOSPC4376F-5G APOSPC4376F-100G
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Point d'ébullition: 197
Point de fusion: 28…30 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061173
Numéro CAS: 239087-07-1
ONU: 1759
ADR: 8 III