Imprimer
2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4376E-5G PC4376E-1G PC4376E-25G
APOSPC4376E-5GEA 94.4 EUR
APOSPC4376E-5G APOSPC4376E-1G APOSPC4376E-25G
2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
2-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Point d'ébullition: 197
Point de fusion: 58…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061172
Numéro CAS: 184970-25-0
ONU: 3261
ADR: 8 II