Imprimer
Alcool 2-fluoro-6-(trifluorométhyl)benzylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375H-1G PC4375H-25G PC4375H-5G
APOSPC4375H-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4375H-1G APOSPC4375H-25G APOSPC4375H-5G
Alcool 2-fluoro-6-(trifluorométhyl)benzylique 97%
Alcool 2-fluoro-6-(trifluorométhyl)benzylique
Formule: C₈H₆F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061168
Numéro CAS: 152211-15-9