Imprimer
Alcool 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375G-25G PC4375G-5G PC4375G-100G
APOSPC4375G-25GEA 69.6 EUR
APOSPC4375G-25G APOSPC4375G-5G APOSPC4375G-100G
Alcool 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzylique 98%
Alcool 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzylique
Formule: C₈H₆F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061167
Numéro CAS: 207974-09-2