Imprimer
4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374Y-25G PC4374Y-5G PC4374Y-100G
APOSPC4374Y-25GEA 137 EUR
APOSPC4374Y-25G APOSPC4374Y-5G APOSPC4374Y-100G
4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzylamine 97%
4-Fluoro-2-(trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061164
Numéro CAS: 202522-22-3
ONU: 2735
ADR: 8,II