Imprimer
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374U-500MG PC4374U-250MG
APOSPC4374U-500MGEA 24.8 EUR
APOSPC4374U-500MG APOSPC4374U-250MG
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzylamine 97%
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070807
Numéro CAS: 239087-05-9
ONU: 2735
ADR: 8,III