2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC4374F-1G
PC4374F-25G
PC4374F-5G
APOSPC4374F-1GEA
21.9
EUR
APOSPC4374F-1G
APOSPC4374F-25G
APOSPC4374F-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone
Formule:
C₁₄H₈F₄O Point de fusion: 38…40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061253 Numéro CAS: 207974-08-1 |