Imprimer
4-Fluoro-3-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
PC4373P-100G PC4373P-25G PC4373P-5G PC4373P-500G PC4373P-1KG
APOSPC4373P-100GEA 128 EUR
APOSPC4373P-100G APOSPC4373P-25G APOSPC4373P-5G APOSPC4373P-500G APOSPC4373P-1KG
4-Fluoro-3-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
4-Fluoro-3-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
MW: 189.11 g/mol
Point d'ébullition: 193…195 °C
Point de fusion: 67…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061284
Numéro CAS: 67515-59-7
ONU: 3439
ADR: 6.1 III