4-Fluoro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2-Cyano-5-fluorobenzotrifluoride
PC4373J-100G
PC4373J-25G
PC4373J-500G
APOSPC4373J-100GEA
68.3
EUR
APOSPC4373J-100G
APOSPC4373J-25G
APOSPC4373J-500G
4-Fluoro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile 97%
4-Fluoro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule:
C₈H₃F₄N MW: 189.11 g/mol Point d'ébullition: 194…196 °C Point de fusion: 43…45 °C Densité: 1.35 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061283 Numéro CAS: 194853-86-6 ONU: 3439 ADR: 6.1 III |