Imprimer
Acide α,α,α,2-tétrafluoro-p-toluique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC4373-100G PC4373-25G PC4373-5G
APOSPC4373-100GEA 306 EUR
APOSPC4373-100G APOSPC4373-25G APOSPC4373-5G
Acide α,α,α,2-tétrafluoro-p-toluique 98%
Acide α,α,α,2-tétrafluoro-p-toluique
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Point de fusion: 166…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010322
Numéro CAS: 115029-24-8