Imprimer
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC4372O-100G PC4372O-25G PC4372O-5G
APOSPC4372O-100GEA 324 EUR
APOSPC4372O-100G APOSPC4372O-25G APOSPC4372O-5G
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde 97%
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
Formule: C₈H₄F₄O
Point d'ébullition: 175 °C
Densité: 1.376 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061312
Numéro CAS: 188815-30-7