Imprimer
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC4371U-5G PC4371U-10G PC4371U-1G
APOSPC4371U-5GEA 55.1 EUR
APOSPC4371U-5G APOSPC4371U-10G APOSPC4371U-1G
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzamide 97%
2-Fluoro-6-(trifluorométhyl)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO
Point de fusion: 144…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083555
Numéro CAS: 144851-59-2