Imprimer
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4371S-1G PC4371S-25G PC4371S-5G
APOSPC4371S-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4371S-1G APOSPC4371S-25G APOSPC4371S-5G
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzamide 97%
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzamide
Formule: C₈H₅F₄NO
Point de fusion: 140…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061147
Numéro CAS: 207853-64-3