Imprimer
3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4365-1G PC4365-5G
APOSPC4365-1GEA 0 EUR
APOSPC4365-1G APOSPC4365-5G
3-(Trifluoromethylthio)phenylacetic acid 98%
Formule: C₉H₇F₃O₂S
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236350
Numéro CAS: 239080-04-7