Imprimer
2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4363-5G PC4363-25G
APOSPC4363-5GEA 112 EUR
APOSPC4363-5G APOSPC4363-25G
2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
2,2-Difluoroethyltriethylammoniumtrifluoromethanesulphonate
Formule: C₉H₁₈F₅NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038360
Numéro CAS: 887267-07-4