2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
2,2,2-Trifluoro-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4349-25G
PC4349-1G
PC4349-5G
PC4349-100G
PC4349-500G
APOSPC4349-25GEA
288
EUR
APOSPC4349-25G
APOSPC4349-1G
APOSPC4349-5G
APOSPC4349-100G
APOSPC4349-500G
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2,2,2-Trifluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule:
C₉H₄F₆O Point d'ébullition: 65…67 °C/24mmHg Densité: 1.418 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 59 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061275 Numéro CAS: 721-37-9 ONU: 1224 ADR: 3,III |