Imprimer
Trifluorolactic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,3,3-Trifluoro-2-hydroxypropanoic acid
PC4338-1G PC4338-5G
APOSPC4338-1GEA 111 EUR
APOSPC4338-1G APOSPC4338-5G
Trifluorolactic acid 96%
Trifluorolactic acid
Formule: C₃H₃F₃O₃
Point d'ébullition: 157 °C/123mmHg
Point de fusion: 66…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051802
Numéro CAS: 684-07-1
ONU: 3261
ADR: 8,II