α-Chloro-3,4-difluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
1-(Chloromethyl)-3,4-difluorobenzene, 3,4-Difluorobenzyl chloride, 4-(Chloromethyl)-1,2-difluorobenzene
PC4323-100G
PC4323-25G
PC4323-5G
APOSPC4323-100GEA
270
EUR
APOSPC4323-100G
APOSPC4323-25G
APOSPC4323-5G
α-Chloro-3,4-difluorotoluène 98%
α-Chloro-3,4-difluorotoluène
Formule:
C₇H₅ClF₂ Point d'ébullition: 27…29 °C/0.4mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236218 Numéro CAS: 698-80-6 ONU: 1760 ADR: 8,III |