2-Fluorotoluène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
1-Fluoro-2-methylbenzene, o-Fluorotoluene
PC4310-1KG
PC4310-250G
PC4310-500G
PC4310-5KG
APOSPC4310-1KGEA
154
EUR
APOSPC4310-1KG
APOSPC4310-250G
APOSPC4310-500G
APOSPC4310-5KG
2-Fluorotoluène 99%
2-Fluorotoluène
Formule:
C₇H₇F MW: 110.13 g/mol Point d'ébullition: 113…114 °C Point de fusion: –62 °C Densité: 1.001 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 12 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000322 Numéro CAS: 95-52-3 EINECS: 202-428-5 ONU: 2388 ADR: 3 II Merck Index: 13,04207 |