Imprimer
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,5-Trifluorobromobenzene
PC4309-5G PC4309-100G PC4309-25G
APOSPC4309-5GEA 21.9 EUR
APOSPC4309-5G APOSPC4309-100G APOSPC4309-25G
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzène 98%
1-Bromo-2,3,5-trifluorobenzène
Formule: C₆H₂BrF₃
Point d'ébullition: 143 °C
Densité: 1.777 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012232
Numéro CAS: 133739-70-5
ONU: 1993
ADR: 3,III