Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC430001-25G PC430001-5G
APOSPC430001-25GEA 156 EUR
APOSPC430001-25G APOSPC430001-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 98%
4-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.0300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458245
Numéro CAS: 415965-24-1