Imprimer
tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4287-1G PC4287-500MG PC4287-5G
APOSPC4287-1GEA 0 EUR
APOSPC4287-1G APOSPC4287-500MG APOSPC4287-5G
tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate 98%
tert-Butyl-2-(trifluoromethyl)acrylate
Formule: C₈H₁₁F₃O₂
Point d'ébullition: 120 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038275
Numéro CAS: 105935-24-8