Imprimer
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4283-1G PC4283-5G
APOSPC4283-1GEA 0 EUR
APOSPC4283-1G APOSPC4283-5G
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
2-Cyano-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₅BF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878539
Numéro CAS: 1073355-21-1