Imprimer
2-Chloro-α,α,α,6-tétrafluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC4269-1G PC4269-5G
APOSPC4269-1GEA 127 EUR
APOSPC4269-1G APOSPC4269-5G
2-Chloro-α,α,α,6-tétrafluorotoluène 98%
2-Chloro-α,α,α,6-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃ClF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412198
Numéro CAS: 103889-37-8