Imprimer
6-Fluorochromone-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4261-1G PC4261-5G
APOSPC4261-1GEA 29 EUR
APOSPC4261-1G APOSPC4261-5G
6-Fluorochromone-3-carboxylic acid
6-Fluorochromone-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅FO₄
Point de fusion: 234…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424505
Numéro CAS: 71346-17-3