Imprimer
4-Fluorostyrène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-4-vinylbenzene
PC4250-25G PC4250-5G
APOSPC4250-25GEA 97.3 EUR
APOSPC4250-25G APOSPC4250-5G
4-Fluorostyrène 95%
4-Fluorostyrène
Formule: C₈H₇F
MW: 122.14 g/mol
Point d'ébullition: 145…148 °C
Point de fusion: –34.5 °C
Densité: 1.024 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 26 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000361
Numéro CAS: 405-99-2
EINECS: 206-975-0
ONU: 1993
ADR: 3 III