Imprimer
1-Bromo-2,6-difluoro-4-nitrobenzene 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1,3-difluoro-5-nitrobenzene
PC4245-1G PC4245-25G PC4245-5G
APOSPC4245-1GEA 48 EUR
APOSPC4245-1G APOSPC4245-25G APOSPC4245-5G
1-Bromo-2,6-difluoro-4-nitrobenzene 97+%
1-Bromo-2,6-difluoro-4-nitrobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂NO₂
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974121
Numéro CAS: 886762-62-5