Imprimer
Chlorure de 3-chloro-2-fluorobenzènesulfonyle 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4233-5G PC4233-25G PC4233-100G
APOSPC4233-5GEA 0 EUR
APOSPC4233-5G APOSPC4233-25G APOSPC4233-100G
Chlorure de 3-chloro-2-fluorobenzènesulfonyle 97%
Chlorure de 3-chloro-2-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₂FO₂S
Densité: 1,584 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094234
Numéro CAS: 351003-48-0
ONU: 3265
ADR: 8,II