Imprimer
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4231-1G PC4231-250MG PC4231-5G
APOSPC4231-1GEA 219 EUR
APOSPC4231-1G APOSPC4231-250MG APOSPC4231-5G
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole 98%
5-Amino-3-(4-fluorophenyl)isoxazole
Formule: C₉H₇FN₂O
Point de fusion: 101…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407398
Numéro CAS: 81465-82-9