Imprimer
4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,4-Bis(trifluoromethyl)aniline
PC4223-1G PC4223-250MG
APOSPC4223-1GEA 435 EUR
APOSPC4223-1G APOSPC4223-250MG
4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene 98%
4-Amino-1,2-di(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₅F₆N
Point d'ébullition: 104…106 °C/11mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01312619
Numéro CAS: 2965-07-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III