Imprimer
5-Fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
PC421222-1G PC421222-250MG PC421222-5G
APOSPC421222-1GEA 313 EUR
APOSPC421222-1G APOSPC421222-250MG APOSPC421222-5G
5-Fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
5-Fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole
Formule: C₆H₄FN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00760403
Numéro CAS: 18225-90-6