Imprimer
Anhydride 3-fluorophtalique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
PC4179N-100G PC4179N-25G PC4179N-5G
APOSPC4179N-100GEA 539 EUR
APOSPC4179N-100G APOSPC4179N-25G APOSPC4179N-5G
Anhydride 3-fluorophtalique 97%
Anhydride 3-fluorophtalique
Useful for the synthesis & bioactivity of photoaffinity labelof the plant growth regulator 1-(3-chlorophthalimido)cyclo-hexanecarboxamide: J.Agric.Food Chem., 39,554, (1991)
Formule: C₈H₃FO₃
Point d'ébullition: 283 °C
Point de fusion: 158…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039696
Numéro CAS: 652-39-1
EINECS: 211-491-8