Imprimer
Acide 3-fluorophtalique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4179L-5G PC4179L-1G PC4179L-25G
APOSPC4179L-5GEA 29 EUR
APOSPC4179L-5G APOSPC4179L-1G APOSPC4179L-25G
Acide 3-fluorophtalique 98%
Acide 3-fluorophtalique
Formule: C₈H₅FO₄
Point de fusion: 170…177 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039524
Numéro CAS: 1583-67-1
EINECS: 216-433-5