Imprimer

4-Fluorophénylurée 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC4179-25G PC4179-5G
APOSPC4179-25GEA 266 EUR
APOSPC4179-25G APOSPC4179-5G
4-Fluorophénylurée 97%
4-Fluorophénylurée
Formule: C₇H₇FN₂O
Point de fusion: 183…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014787
Numéro CAS: 659-30-3

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR