Imprimer
Acide (4-fluorophénylthio)acétique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((4-Fluorophenyl)thio)acetic acid
PC4175D-10G PC4175D-50G
APOSPC4175D-10GEA 119 EUR
APOSPC4175D-10G APOSPC4175D-50G
Acide (4-fluorophénylthio)acétique 97%
Acide (4-fluorophénylthio)acétique
Formule: C₈H₇FO₂S
MW: 186.21 g/mol
Point de fusion: 76…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00219825
Numéro CAS: 332-51-4