1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
PC4170M-5G
PC4170M-25G
APOSPC4170M-5GEA
120
EUR
APOSPC4170M-5G
APOSPC4170M-25G
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 97%
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine
Formule:
C₁₀H₁₄FN Point d'ébullition: 180 °C Point d'éclair: 90 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00082702 Numéro CAS: 1200-27-7 ONU: 2735 ADR: 8,III |