Imprimer
Isocyanate de 2-fluorophényle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4164-25G PC4164-5G PC4164-1G
APOSPC4164-25GEA 135 EUR
APOSPC4164-25G APOSPC4164-5G APOSPC4164-1G
Isocyanate de 2-fluorophényle 98%
Isocyanate de 2-fluorophényle
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₇H₄FNO
Point d'ébullition: 56…58 °C/10mmHg
Densité: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 50 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001996
Numéro CAS: 16744-98-2
EINECS: 240-804-0
ONU: 3080
ADR: 6.1+3,II