Imprimer
(4-Fluorophényl)acétone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluorophenylacetone
PC4141L-100G PC4141L-25G PC4141L-5G
APOSPC4141L-100GEA 132 EUR
APOSPC4141L-100G APOSPC4141L-25G APOSPC4141L-5G
(4-Fluorophényl)acétone 98%
(4-Fluorophényl)acétone
Formule: C₉H₉FO
Point d'ébullition: 106…107 °C/18mmHg
Densité: 1.139 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000362
Numéro CAS: 459-03-0
EINECS: 207-284-7