Imprimer
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4-biphenylylboronic acid, (3-fluoro-4-phenyl)phenylboronic acid, 3-Fluoro-4-phenylbenzeneboronic acid, 2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid
PC4135-1G PC4135-25G PC4135-5G
APOSPC4135-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4135-1G APOSPC4135-25G APOSPC4135-5G
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid 97%
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Formule: C₁₂H₁₀BFO₂
MW: 216.02 g/mol
Point de fusion: 242…250 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01075707
Numéro CAS: 178305-99-2