Imprimer
Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4132-1G PC4132-5G
APOSPC4132-1GEA 115 EUR
APOSPC4132-1G APOSPC4132-5G
Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate 98%
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate
Formule: C₆H₁₀F₃NO₂
MW: 185.15 g/mol
Point d'ébullition: 70…71 °C/4mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01075754
Numéro CAS: 170804-18-9
ONU: 1993
ADR: 3 III