Imprimer
1-(2,5-Difluorophényl)-2-thiourée 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4131-1G PC4131-5G
APOSPC4131-1GEA 0 EUR
APOSPC4131-1G APOSPC4131-5G
1-(2,5-Difluorophényl)-2-thiourée 97%
1-(2,5-Difluorophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
Point de fusion: 137…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041152
Numéro CAS: 207981-44-0