Imprimer
2-Fluoro-3-isobutoxyphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Fluoro-3-isobutoxyphenyl)boronic acid
PC412432-1G PC412432-250MG
APOSPC412432-1GEA 255 EUR
APOSPC412432-1G APOSPC412432-250MG
2-Fluoro-3-isobutoxyphenylboronic acid
2-Fluoro-3-isobutoxyphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546465
Numéro CAS: 1217500-66-7