Imprimer
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC412114-1G PC412114-5G PC412114-250MG
APOSPC412114-1GEA 65.4 EUR
APOSPC412114-1G APOSPC412114-5G APOSPC412114-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₂
MW: 203.9541 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11042432
Numéro CAS: 947533-96-2