Imprimer
2-Bromo-4-fluorophenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Bromo-4-fluorophenyl)boronic acid
PC412058-1G PC412058-500MG PC412058-5G
APOSPC412058-1GEA 37.7 EUR
APOSPC412058-1G APOSPC412058-500MG APOSPC412058-5G
2-Bromo-4-fluorophenylboronic acid 97%
2-Bromo-4-fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BBrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13195647
Numéro CAS: 1217501-12-6