Imprimer
Acide (2-fluorophényl)acétique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-Fluorophenyl)acetic acid, 2-Fluorophenylacetic acid
PC4120-100G PC4120-1KG PC4120-500G
APOSPC4120-100GEA 31.9 EUR
APOSPC4120-100G APOSPC4120-1KG APOSPC4120-500G
Acide (2-fluorophényl)acétique 98%
Acide (2-fluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₄F)CH₂COOH
MW: 154.14 g/mol
Point d'ébullition: 263
Point de fusion: 61…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004315
Numéro CAS: 451-82-1
EINECS: 207-196-9