Imprimer
α-Fluorophenylacetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC4119-1G PC4119-5G
APOSPC4119-1GEA 161 EUR
APOSPC4119-1G APOSPC4119-5G
α-Fluorophenylacetic acid 97%
α-Fluorophenylacetic acid
Formule: C₈H₇FO₂
Point de fusion: 78…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004221
Numéro CAS: 1578-63-8
EINECS: 216-420-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III