Imprimer
Acide (±)-3,4-difluoromandelique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (±)-3,4-Difluorophenylglycolic acid
PC4116-1G PC4116-250MG PC4116-5G
APOSPC4116-1GEA 23.2 EUR
APOSPC4116-1G APOSPC4116-250MG APOSPC4116-5G
Acide (±)-3,4-difluoromandelique 97%
Acide (±)-3,4-difluoromandelique
Formule: C₈H₆F₂O₃
Point de fusion: 92…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061299
Numéro CAS: 132741-29-8