Imprimer
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Cyclopropyl(4-fluorobenzyl)amine hydrochloride
PC411328-1G PC411328-5G
APOSPC411328-1GEA 174 EUR
APOSPC411328-1G APOSPC411328-5G
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine 95+%
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine
Formule: C₁₀H₁₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07330007
Numéro CAS: 625437-46-9