Imprimer
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4099-1G PC4099-5G PC4099-25G
APOSPC4099-1GEA 0 EUR
APOSPC4099-1G APOSPC4099-5G APOSPC4099-25G
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
Formule: C₈H₇FN₄
Point de fusion: 245…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221785
Numéro CAS: 119584-70-2